Anti-BTK Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y440]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32555-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB32555-100
Anti-BTK Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y440]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BTK (Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase)
Clonality: monoclonal
Clone: Y440
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité