Anti-EGFR Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E114]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32562-100EA 600 EUR InStock
ABCAAB32562-100
Anti-EGFR Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: E114]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EGFR (epidermal growth factor receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: E114
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité