Anti-PRKDC Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y393]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32566-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB32566-100
Anti-PRKDC Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y393]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKDC (protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide)
Clonality: monoclonal
Clone: Y393
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité