Anti-PDGFRB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y92]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32570-100EA 670 EUR InStock
ABCAAB32570-100
Anti-PDGFRB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y92]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDGFRB (platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide)
Clonality: monoclonal
Clone: Y92
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité