Anti-CAV1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E249]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32577-100EA 625 EUR InStock
ABCAAB32577-100
Anti-CAV1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E249]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CAV1 (caveolin 1, caveolae protein, 22kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: E249
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité