Anti-LMAN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32583-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB32583-100
Anti-LMAN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LMAN1 (lectin, mannose-binding, 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité