Anti-HCN4 Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: SHG 1E5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32675-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB32675-100
Anti-HCN4 Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: SHG 1E5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HCN4 (hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 4)
Clonality: monoclonal
Clone: SHG 1E5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité