Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen (Ad/Ay) Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Abcam
ABCAAB32914-500EA 530 EUR InStock
ABCAAB32914-500
Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen (Ad/Ay) Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatitis B Virus Surface Antigen (Ad/Ay)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité