Anti-UBE2I Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33044-100EA 480 EUR InStock
ABCAAB33044-100
Anti-UBE2I Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UBE2I (ubiquitin-conjugating enzyme E2I)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité