Anti-FLT3 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33092-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB33092-100
Anti-FLT3 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FLT3 (fms-related tyrosine kinase 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité