Anti-EIF2S3 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33207-100EA 460 EUR InStock
ABCAAB33207-100
Anti-EIF2S3 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF2S3 (eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 3 gamma, 52kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité