Anti-CD84 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: CD84.1.21]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33217-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB33217-50
Anti-CD84 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: CD84.1.21]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD84 (CD84 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: CD84.1.21
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité