Anti-HLA Class I Rat Monoclonal Antibody [clone: YTH862.2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33252-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB33252-100
Anti-HLA Class I Rat Monoclonal Antibody [clone: YTH862.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA Class I
Clonality: monoclonal
Clone: YTH862.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité