Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TB01]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33273-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB33273-100
Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TB01]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: B3GAT1 (beta-1,3-glucuronyltransferase 1 (glucuronosyltransferase P))
Clonality: monoclonal
Clone: TB01
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité