Anti-CD79B Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: AT107-2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33296-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB33296-50
Anti-CD79B Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: AT107-2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD79B (CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta)
Clonality: monoclonal
Clone: AT107-2
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité