Anti-CD151 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 11G5a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33316-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB33316-50
Anti-CD151 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 11G5a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD151 (CD151 molecule (Raph blood group))
Clonality: monoclonal
Clone: 11G5a
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité