Anti-HLA B7 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: BB7.1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33331-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB33331-50
Anti-HLA B7 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: BB7.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA B7
Clonality: monoclonal
Clone: BB7.1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité