Anti-CD226 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: DX11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33335-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB33335-50
Anti-CD226 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: DX11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD226 (CD226 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: DX11
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité