Anti-CD3 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33429-125EA 560 EUR InStock
ABCAAB33429-125
Anti-CD3 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: monoclonal
Clone: KT3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité