Anti-IRF5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10T1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33478-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB33478-100
Anti-IRF5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10T1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IRF5 (interferon regulatory factor 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 10T1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité