Anti-Paramyxovirus Type 3 Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33637-500EA 510 EUR InStock
ABCAAB33637-500
Anti-Paramyxovirus Type 3 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Paramyxovirus Type 3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité