Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MRC OX-7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33694-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB33694-50
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MRC OX-7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: THY1 (Thy-1 cell surface antigen)
Clonality: monoclonal
Clone: MRC OX-7
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité