Anti-SLAMF1 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 9D1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33708-50EA 265 EUR InStock
ABCAAB33708-50
Anti-SLAMF1 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 9D1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLAMF1 (signaling lymphocytic activation molecule family member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 9D1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité