Anti-CD200 / OX2 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MRC OX90]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33739-50EA 295 EUR InStock
ABCAAB33739-50
Anti-CD200 / OX2 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MRC OX90]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD200 / OX2
Clonality: monoclonal
Clone: MRC OX90
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité