Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: TLD-3A12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33858-50EA 270 EUR InStock
ABCAAB33858-50
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: TLD-3A12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PECAM1 (platelet/endothelial cell adhesion molecule 1)
Clonality: monoclonal
Clone: TLD-3A12
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité