Anti-BCL6 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP529Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33901-100EA 570 EUR InStock
ABCAAB33901-100
Anti-BCL6 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP529Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL6 (B-cell CLL/lymphoma 6)
Clonality: monoclonal
Clone: EP529Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité