Anti-RELB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP614Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33907-100EA 580 EUR InStock
ABCAAB33907-100
Anti-RELB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP614Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RELB (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog B)
Clonality: monoclonal
Clone: EP614Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité