Anti-MAP3K2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP626Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33918-100EA 640 EUR InStock
ABCAAB33918-100
Anti-MAP3K2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP626Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP3K2 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EP626Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité