Anti-CD45RC Mouse Monoclonal Antibody [clone: MRC OX-22]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB33945-100EA 450 EUR InStock
ABCAAB33945-100
Anti-CD45RC Mouse Monoclonal Antibody [clone: MRC OX-22]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD45RC
Clonality: monoclonal
Clone: MRC OX-22
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité