Anti-DAZL Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB34139-100EA 485 EUR InStock
ABCAAB34139-100
Anti-DAZL Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DAZL (deleted in azoospermia-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité