Anti-IL4 Rat Monoclonal Antibody [clone: MP4-25D2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB34277-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB34277-100
Anti-IL4 Rat Monoclonal Antibody [clone: MP4-25D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL4 (interleukin 4)
Clonality: monoclonal
Clone: MP4-25D2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité