Anti-CD7 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: LT7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB34293-50EA 305 EUR InStock
ABCAAB34293-50
Anti-CD7 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: LT7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD7 (CD7 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: LT7
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité