Anti-Diphtheria Toxin Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Abcam
ABCAAB34420-500EA 550 EUR InStock
ABCAAB34420-500
Anti-Diphtheria Toxin Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Diphtheria Toxin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité