Anti-ITGA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TS2/7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB34445-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB34445-100
Anti-ITGA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TS2/7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA1 (integrin, alpha 1)
Clonality: monoclonal
Clone: TS2/7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité