Anti-R Phycoerythrin Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Abcam
ABCAAB34723-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB34723-100
Anti-R Phycoerythrin Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: R Phycoerythrin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité