Anti-SATB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB34735-100EA 565 EUR InStock
ABCAAB34735-100
Anti-SATB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SATB2 (SATB homeobox 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité