Anti-Parainfluenza Virus type 1 nucleocapsid Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB34752-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB34752-100
Anti-Parainfluenza Virus type 1 nucleocapsid Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Parainfluenza Virus type 1 nucleocapsid
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité