Anti-TRIM27 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB34771-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB34771-100
Anti-TRIM27 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRIM27 (tripartite motif containing 27)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité