Anti-E. coli pili Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB35292-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB35292-100
Anti-E. coli pili Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: E. coli pili
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: E. coli
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité