Anti-CD200R1 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: OX-110]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB35327-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB35327-50
Anti-CD200R1 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: OX-110]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD200R1 (CD200 receptor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: OX-110
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité