Anti-CEA Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: CB30]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB35657-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB35657-100
Anti-CEA Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: CB30]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CEA (Carcino Embryonic Antigen)
Clonality: monoclonal
Clone: CB30
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité