Anti-beta subunit Cholera Toxin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2/63]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB35988-200EA 530 EUR InStock
ABCAAB35988-200
Anti-beta subunit Cholera Toxin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2/63]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: beta subunit Cholera Toxin
Clonality: monoclonal
Clone: 23043
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité