Anti-ITGB1 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: HM beta 1-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36219-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB36219-50
Anti-ITGB1 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: HM beta 1-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB1 (integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12))
Clonality: monoclonal
Clone: HM beta 1-1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité