Anti-Peptide Histidine Methionine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 33]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36381-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB36381-100
Anti-Peptide Histidine Methionine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 33]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Peptide Histidine Methionine
Clonality: monoclonal
Clone: 33
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité