Anti-Natural Killer Cell Mouse Monoclonal Antibody [clone: ANK44]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36388-500EA 530 EUR InStock
ABCAAB36388-500
Anti-Natural Killer Cell Mouse Monoclonal Antibody [clone: ANK44]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Natural Killer Cell
Clonality: monoclonal
Clone: ANK44
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité