Anti-IL2RA Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-181]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36419-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB36419-50
Anti-IL2RA Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-181]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL2RA (interleukin 2 receptor, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-181
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité