Anti-ITGB3 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: HM beta 3.1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36437-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB36437-50
Anti-ITGB3 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: HM beta 3.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB3 (integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61))
Clonality: monoclonal
Clone: HM beta 3.1
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité