Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MEM-43]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36467-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB36467-50
Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MEM-43]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD59 (CD59 molecule, complement regulatory protein)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-43
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité