Anti-IGF1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36532-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB36532-100
Anti-IGF1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IGF1 (insulin-like growth factor 1 (somatomedin C))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité