Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A3B11B5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36595-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB36595-100
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A3B11B5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD14 (CD14 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: 5A3B11B5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité